5-Methyl-2-hepten-4-one principalement trans 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22335.04 B22335.09
B22335.04EA 55 EUR InStock
B22335.04 B22335.09
5-Methyl-2-hepten-4-one principalement trans 99%
5-Methyl-2-hepten-4-one
Purity: 99% CAS No.: 81925-81-7 Molecular Formula: C8H14O Formula Weight: 126.20 Flash Point: 55°(131°F) Refractive Index: 1.4440 Boiling Point: 169-171° UN No.: UN1224 MDL No.: MFCD00792509
Formule: C₈H₁₄O
MW: 126,20 g/mol
Point d'ébullition: 169…171 °C
Point d'éclair: 55 °C (131 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792509
Numéro CAS: 81925-81-7
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité