tert-Butyl methyl sulphide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B22390.06EA 42.5 EUR InStock
B22390.06 B22390.14
tert-Butyl methyl sulphide ≥98%
tert-Butyl methyl sulphide
Formule: C₅H₁₂S
MW: 104,21 g/mol
Point d'ébullition: 101…102 °C
Densité: 0,826
Point d'éclair: –3 °C (26 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008840
Numéro CAS: 6163-64-0
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité