Acide 2,6-diaminoheptanedioïque 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,5-Diaminoheptanedioic Acid, 2,6-Diaminoheptanedioic acid
B22391.03 B22391.06
B22391.03EA 55.1 EUR InStock
B22391.03 B22391.06
Acide 2,6-diaminoheptanedioïque 96%
Acide 2,6-diaminoheptanedioïque
Purity: 96% CAS No.: 583-93-7 Molecular Formula: C7H14N2O4 Formula Weight: 190.2 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00002637
Formule: C₇H₁₄N₂O₄
MW: 190,20 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002637
Numéro CAS: 583-93-7
EINECS: 209-524-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité