Acide 2-[(2-hydroxybenzoyl)oxy]benzoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22444.22EA 141 EUR InStock
B22444.22 B22444.14 B22444.36
Acide 2-[(2-hydroxybenzoyl)oxy]benzoïque 98%
Acide 2-[(2-hydroxybenzoyl)oxy]benzoïque
Formule: C₁₄H₁₀O₅
MW: 258,23 g/mol
Point de fusion: 132…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020252
Numéro CAS: 552-94-3
EINECS: 209-027-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité