n-Tetradecanamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-Tetradecanamide
B22610.06 B22610.14 B22610.22
B22610.06EA 63.2 EUR InStock
B22610.06 B22610.14 B22610.22
n-Tetradecanamide 98%
n-Tetradecanamide
Purity: 98% CAS No.: 638-58-4 Molecular Formula: CH3(CH2)12CONH2 Formula Weight: 227.39 Melting Point: 105-107° MDL No.: MFCD00025533
Formule: CH₃(CH₂)₁₂CONH₂
MW: 227,39 g/mol
Point de fusion: 105…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025533
Numéro CAS: 638-58-4
EINECS: 211-343-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité