N-Carbobenzoxy-L-serine benzyl ester 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-Cbz-L-serine Benzyl Ester, Z-Ser-OBzl, Benzyl ((benzyloxy)carbonyl)-L-serinate
B22647.03 B22647.06
B22647.03EA 42.2 EUR InStock
B22647.03 B22647.06
N-Carbobenzoxy-L-serine benzyl ester 99%
N-Carbobenzoxy-L-serine benzyl ester
Purity: 99% CAS No.: 21209-51-8 Molecular Formula: C18H19NO5 Formula Weight: 329.32 Melting Point: 82-84° MDL No.: MFCD00037824
Formule: C₁₈H₁₉NO₅
MW: 329,35 g/mol
Point de fusion: 82…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037824
Numéro CAS: 21209-51-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité