Phloroglucide 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22693.06EA 295 EUR InStock
B22693.06 B22693.14
Phloroglucide 95%
Phloroglucide
Formule: C₁₂H₁₀O₅
MW: 234,207 g/mol
Point de fusion: ∼ 296 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044547
Numéro CAS: 491-45-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Cream to pale pink or pale brown
Form powder
Assay (HPLC) 94.0%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité