Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Methylnaphtho[2,3-d][1,3]thiazol 98%

Fournisseur: Thermo Scientific

B22725.06EA 65.2 EUR InStock
B22725.06
2-Methylnaphtho[2,3-d][1,3]thiazol 98%
2-Methylnaphtho[2,3-d][1,3]thiazol


Formule: C₁₂H₉NS
MW: 199,27 g/mol
Point de fusion: 95…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004951
Numéro CAS: 2682-45-3
EINECS: 220-240-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité