Benzyl ethyl malonate ≥85%, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
B23011.14 B23011.22
B23011.14EA 134 EUR InStock
B23011.14 B23011.22
Benzyl ethyl malonate ≥85%, tech.
Benzyl ethyl malonate
Purity: 85% CAS No.: 42998-51-6 Molecular Formula: C12H14O4 Formula Weight: 222.24 Refractive Index: 1.4970 Boiling Point: 145°/4mm MDL No.: MFCD00009194
Formule: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222,24 g/mol
Point d'ébullition: 145 °C (4 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009194
Numéro CAS: 42998-51-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité