5,7-Dimethoxycoumarin 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B23226.01 B23226.03 B23226.06
B23226.01EA 43.4 EUR InStock
B23226.01 B23226.03 B23226.06
5,7-Dimethoxycoumarin 98%
5,7-Dimethoxycoumarin
Purity: 98% CAS No.: 487-06-9 Molecular Formula: C11H10O4 Formula Weight: 206.20 Melting Point: 146-149° MDL No.: MFCD00006870
Formule: C₁₁H₁₀O₄
Point de fusion: 146…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006870
Numéro CAS: 487-06-9
EINECS: 207-646-4
Merck Index: 14,5492
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité