2-(2-Aminothiazol-4-yl)acetic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B23534.14EA 46.1 EUR InStock
B23534.14 B23534.22
2-(2-Aminothiazol-4-yl)acetic acid 97%
2-(2-Aminothiazol-4-yl)acetic acid
Formule: C₅H₆N₂O₂S
MW: 158,18 g/mol
Point de fusion: ∼ 130 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010068
Numéro CAS: 29676-71-9
EINECS: 249-769-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité