ABD-F [=4-(Aminosulphonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole] 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B23586.MB B23586.MC
B23586.MBEA 440 EUR InStock
B23586.MB B23586.MC
ABD-F [=4-(Aminosulphonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole] 98%
ABD-F [=4-(Aminosulphonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole]
Purity: 98% CAS No.: 91366-65-3 Molecular Formula: C6H4FN3O3S Formula Weight: 217.17 Melting Point: 143-147° MDL No.: MFCD00036687
Formule: C₆H₄FN₃O₃S
Point de fusion: 143…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036687
Numéro CAS: 91366-65-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité