Nickel(II) lactate tetrahydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B23643.14 B23643.22 B23643.36
B23643.14EA 28.2 EUR InStock
B23643.14 B23643.22 B23643.36
Nickel(II) lactate tetrahydrate 98%
Nickel(II) lactate tetrahydrate
Purity: 98% Molecular Formula: C6H10NiO6.4H2O Formula Weight: 308.91 (236.85anhy) UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD02683106
Formule: C₆H₁₀NiO₆·4H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683106
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité