N-Benzylformamide 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-Formylbenzylamine
B23722.06 B23722.14 B23722.22
B23722.06EA 54.5 EUR InStock
B23722.06 B23722.14 B23722.22
N-Benzylformamide 99%
N-Benzylformamide
Purity: 99% CAS No.: 6343-54-0 Molecular Formula: C6H5CH2NHOCH Formula Weight: 135.17 Melting Point: 60-61° MDL No.: MFCD00003281
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Point de fusion: 60…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003281
Numéro CAS: 6343-54-0
EINECS: 228-739-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité