Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclohexanecarboxaldehyde 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

B23837.14EA 57.8 EUR InStock
B23837.14
Cyclohexanecarboxaldehyde 97%
Cyclohexanecarboxaldehyde


Formule: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Point d'ébullition: 161…163 °C
Point de fusion: 34…35 °C
Densité: 0,930
Point d'éclair: 40 °C (105 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001457
Numéro CAS: 2043-61-0
EINECS: 218-057-7
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité