2-Propionylpyrrole 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B23954.03 B23954.06
B23954.03EA 46.8 EUR InStock
B23954.03 B23954.06
2-Propionylpyrrole 99%
2-Propionylpyrrole
Purity: 99% CAS No.: 1073-26-3 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.15 Melting Point: 48-51° MDL No.: MFCD01696449
Formule: C₇H₉NO
Point de fusion: 48…51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01696449
Numéro CAS: 1073-26-3
EINECS: 214-026-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité