Iron(II) fumarate 94%
Fournisseur: Thermo Scientific
B23956.0B B23956.30
B23956.0BEA 124 EUR InStock
B23956.0B B23956.30
Iron(II) fumarate 94%
Iron(II) fumarate
Purity: 94% CAS No.: 141-01-5 Molecular Formula: C4H2FeO4 Formula Weight: 169.90 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00058315
Formule: C₄H₂FeO₄
Point de fusion: >300 °C
Densité: 2.44
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058315
Numéro CAS: 141-01-5
EINECS: 205-447-7
Merck Index: 14,4046
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité