5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5(4)-Amino-4(5)-imidazolecarboxamide Hydrochloride, AICA, 5(4)-Amino-4(5)-(aminocarbonyl)imidazole Hydrochloride, 4-Aminoimidazole-5-carboxamide hydrochloride, 4-Amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-Amino-4-imidazolecarboxamide hydrochloride
B24012.06 B24012.14
B24012.06EA 79.6 EUR InStock
B24012.06 B24012.14
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride 98%
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 72-40-2 Molecular Formula: C4H6N4O.HCl Formula Weight: 162.58 Odour: Odourless Melting Point: ca 270° dec. Beilstein Reference: 3701645 MDL No.: MFCD00012704
Formule: C₄H₇ClN₄O
MW: 162,58 g/mol
Point de fusion: ∼ 270 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012704
Numéro CAS: 72-40-2
EINECS: 200-778-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité