1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Hydroquinone Di(2-hydroxyethyl) Ether, 1,4-Di(2-hydroxyethoxy)benzene, Hydroquinone Bis(2-hydroxyethyl) Ether
B24037.0E B24037.22 B24037.36
B24037.0EEA 321 EUR InStock
B24037.0E B24037.22 B24037.36
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene 95%
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
Purity: 95% CAS No.: 104-38-1 Molecular Formula: C10H14O4 Formula Weight: 198.22 Melting Point: 100-102° MDL No.: MFCD00002861
Formule: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,22 g/mol
Point de fusion: 100…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002861
Numéro CAS: 104-38-1
EINECS: 203-197-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité