Methylenediformamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N,N'-Methylenebisformamide, N,N'-Methylenediformamide
B24116.03 B24116.06
B24116.03EA 28.1 EUR InStock
B24116.03 B24116.06
Methylenediformamide 97%
Methylenediformamide
Purity: 97% CAS No.: 6921-98-8 Molecular Formula: C3H6N2O2 Formula Weight: 102.09 Melting Point: 141-143° Beilstein Reference: 1811705 MDL No.: MFCD00021038
Formule: C₃H₆N₂O₂
MW: 102,09 g/mol
Point de fusion: 141…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021038
Numéro CAS: 6921-98-8
EINECS: 230-041-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité