Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phenolphthalein disulphate tripotassium salt hydrate 98%

Fournisseur: Thermo Scientific

B24198.03EA 77.2 EUR InStock
B24198.03
Phenolphthalein disulphate tripotassium salt hydrate 98%
Phenolphthalein disulphate tripotassium salt hydrate


Formule: C₂₀H₁₃K₃O₁₁S₂·xH₂O
MW: 610,75 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014730
Numéro CAS: 62625-16-5
EINECS: 263-648-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité