Zinc formate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24210.22 B24210.36
B24210.22EA 60.8 EUR InStock
B24210.22 B24210.36
Zinc formate 98%
Zinc formate
Purity: 98% CAS No.: 557-41-5 Molecular Formula: C2H2O4Zn Formula Weight: 155.40 UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00050836
Formule: C₂H₂O₄Zn
MW: 155,40 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050836
Numéro CAS: 557-41-5
EINECS: 209-176-5
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité