Acide 2-bromohexanoïque 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B24228.14 B24228.22
B24228.14EA 33.8 EUR InStock
B24228.14 B24228.22
Acide 2-bromohexanoïque 97%
Acide 2-bromohexanoïque
Purity: 97% CAS No.: 616-05-7 Molecular Formula: CH3(CH2)3CHBrCO2H Formula Weight: 195.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4720 Melting Point: 3-5° Boiling Point: 136-138°/18mm UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00004218
Formule: C₆H₁₁BrO₂
Point d'ébullition: 136…138 °C (18 mmHg)
Point de fusion: 3…5 °C
Densité: 1.37
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004218
Numéro CAS: 616-05-7
EINECS: 210-461-1
ADR: 8,II
Merck Index: 14,1415
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité