γ-Phenyl-γ-butyrolactone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5-Phenyltetrahydrofuran-2-one
B24364.06 B24364.14
B24364.06EA 39.9 EUR InStock
B24364.06 B24364.14
γ-Phenyl-γ-butyrolactone 97%
gamma-Phenyl-gamma-butyrolactone
Purity: 97% CAS No.: 1008-76-0 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 35-38° Boiling Point: 305° Beilstein Reference: 125169 MDL No.: MFCD00005398
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Point d'ébullition: 305 °C
Point de fusion: 35…38 °C
Densité: 1.155
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005398
Numéro CAS: 1008-76-0
EINECS: 213-761-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité