4-Cyanostyrene 97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC) 0.05%
B24395.03 B24395.06 B24395.14
B24395.03EA 79.6 EUR InStock
B24395.03 B24395.06 B24395.14
4-Cyanostyrene 97% stabilisé
4-Cyanostyrene
Stab. with 0.05% 4-tert-butyl catechol
Purity: 97% CAS No.: 3435-51-6 Molecular Formula: C9H7N Formula Weight: 129.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.5775 Boiling Point: 92-93°/3mm UN No.: UN3276 MDL No.: MFCD00080445
Formule: C₉H₇N
Point d'ébullition: 92…93 °C (3 mmHg)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00080445
Numéro CAS: 3435-51-6
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité