β-D-Ribofuranose-1,2,3,5-tetraacetate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B24426.06 B24426.14 B24426.22
B24426.06EA 42.4 EUR InStock
B24426.06 B24426.14 B24426.22
β-D-Ribofuranose-1,2,3,5-tetraacetate ≥98%
beta-D-Ribofuranose-1,2,3,5-tetraacetate
Purity: 98+% CAS No.: 13035-61-5 Molecular Formula: C13H18O9 Formula Weight: 318.28 Melting Point: 80-83° Beilstein Reference: 94078 Optical Rotation: -13+/-0.5° (c=2.4 in chloroform) MDL No.: MFCD00005358
Formule: C₁₃H₁₈O₉
MW: 318,28 g/mol
Point de fusion: 80…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005358
Numéro CAS: 13035-61-5
EINECS: 235-898-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité