Ethyl-1-adamantanecarboxylate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B24518.04EA 44.9 EUR InStock
B24518.04 B24518.09
Ethyl-1-adamantanecarboxylate ≥98%
Ethyl-1-adamantanecarboxylate
Formule: C₁₃H₂₀O₂
MW: 208,30 g/mol
Point d'ébullition: 90…91 °C (1 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078272
Numéro CAS: 2094-73-7
EINECS: 218-253-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité