4-Hydroxybenzoylacrylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24519.06 B24519.14
B24519.06EA 169 EUR InStock
B24519.06 B24519.14
4-Hydroxybenzoylacrylic acid 97%
4-Hydroxybenzoylacrylic acid
Purity: 97% CAS No.: 24849-48-7 Molecular Formula: C10H8O4 Formula Weight: 192.17 Melting Point: 197-198° MDL No.: MFCD00460607
Formule: C₁₀H₈O₄
MW: 192,17 g/mol
Point de fusion: 197…198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00460607
Numéro CAS: 24849-48-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité