D-Asparagine monohydrate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
B24556.14 B24556.22
B24556.14EA 45 EUR InStock
B24556.14 B24556.22
D-Asparagine monohydrate 99%
D-Asparagine monohydrate
Purity: 99% CAS No.: 5794-24-1 Molecular Formula: C4H8N2O3.H2O Formula Weight: 150.14 (132.12anhy) Melting Point: 274-276° dec. MDL No.: MFCD00149558
Formule: C₄H₁₀N₂O₄
Point de fusion: 274…276 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149558
Numéro CAS: 5794-24-1
Merck Index: 14,837
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité