L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Iron(II) gluconate hydrate 94%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Iron(II) Gluconate Hydrate, Iron(II) D-gluconate dihydrate, Gluconic Acid Iron(II) Salt
B24561.22 B24561.36
B24561.22EA 24.8 EUR InStock
B24561.22 B24561.36
Iron(II) gluconate hydrate 94%
Iron(II) gluconate hydrate
Purity: 94% CAS No.: 22830-45-1 Molecular Formula: C12H22FeO14.2H2O Formula Weight: 482.19 (446.19anhy) Melting Point: ca 140° MDL No.: MFCD00150872
Formule: C₁₂H₂₄FeO₁₅
MW: 464.16 g/mol
Point de fusion: ∼ 140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150872
Numéro CAS: 22830-45-1
EINECS: 206-076-3
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité