N,N-Dimethylhexanamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24562.14EA 155 EUR InStock
B24562.14 B24562.06 B24562.22
N,N-Dimethylhexanamide 98%
N,N-Dimethylhexanamide
Formule: CH₃(CH₂)₄CON(CH₃)₂
MW: 143,23 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (1 mmHg)
Densité: 0,890
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043671
Numéro CAS: 5830-30-8
EINECS: 227-406-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité