Suberoyl chloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Suberoylchloride, Suberoyl Chloride
B24580.06 B24580.14
B24580.06EA 98.8 EUR InStock
B24580.06 B24580.14
Suberoyl chloride 97%
Suberoyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 10027-07-3 Molecular Formula: C8H12Cl2O2 Formula Weight: 211.09 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4680 Boiling Point: 162-163°/15mm UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00000764
Formule: C₈H₁₂Cl₂O₂
MW: 211,08 g/mol
Point d'ébullition: 162…163 °C (15 mmHg)
Densité: 1.172
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000764
Numéro CAS: 10027-07-3
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité