Benzyl-3-hydroxyphenylacetate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B24679.06 B24679.14
B24679.06EA 87.2 EUR InStock
B24679.06 B24679.14
Benzyl-3-hydroxyphenylacetate 98%
Benzyl-3-hydroxyphenylacetate
Purity: 98% CAS No.: 295320-25-1 Molecular Formula: C15H14O3 Formula Weight: 242.27 Melting Point: 79-81° MDL No.: MFCD04039768
Formule: C₁₅H₁₄O₃
Point de fusion: 79…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039768
Numéro CAS: 295320-25-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité