1-Adamantylacetonitrile 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B24770.03 B24770.06
B24770.03EA 85.6 EUR InStock
B24770.03 B24770.06
1-Adamantylacetonitrile 97%
1-Adamantylacetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 16269-13-9 Molecular Formula: C12H17N Formula Weight: 175.28 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00194034
Formule: C₁₂H₁₇N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00194034
Numéro CAS: 16269-13-9
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité