6-Hydroxyhexanoic acid 95% may cont. variable amounts of dimer
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Hydroxycaproic acid
B24857.03 B24857.06 B24857.14
B24857.03EA 60.8 EUR InStock
B24857.03 B24857.06 B24857.14
6-Hydroxyhexanoic acid 95% may cont. variable amounts of dimer
6-Hydroxyhexanoic acid
Purity: 95% CAS No.: 1191-25-9 Molecular Formula: C6H12O3 Formula Weight: 132.16 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4560 MDL No.: MFCD00046560
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,159 g/mol
Densité: 1.08
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00046560
Numéro CAS: 1191-25-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité