Cyclohexylurea 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Cyclohexylurea
B24915.14 B24915.22
B24915.14EA 32.8 EUR InStock
B24915.14 B24915.22
Cyclohexylurea 98%
Cyclohexylurea
Purity: 98% CAS No.: 698-90-8 Molecular Formula: C7H14N2O Formula Weight: 142.20 Melting Point: 191-195° Beilstein Reference: 636914 MDL No.: MFCD00014286
Formule: C₇H₁₄N₂O
MW: 142,20 g/mol
Point de fusion: 191…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014286
Numéro CAS: 698-90-8
EINECS: 211-822-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité