cis-5-Norbornene endo-2,3-dicarboxylic anhydride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B24951.06 B24951.14 B24951.22
B24951.06EA 34 EUR InStock
B24951.06 B24951.14 B24951.22
cis-5-Norbornene endo-2,3-dicarboxylic anhydride 97%
cis-5-Norbornene endo-2,3-dicarboxylic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 129-64-6 Molecular Formula: C9H8O3 Formula Weight: 164.16 Melting Point: 164-167° Beilstein Reference: 83657 MDL No.: MFCD00151106
Formule: C₉H₈O₃
Point de fusion: 164…167 °C
Densité: 1.417
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151106
Numéro CAS: 129-64-6
EINECS: 204-957-7
Merck Index: 14,1796
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité