5-Norbornene-2-carboxaldehyde (mélange endo + exo) 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxaldehyde
B24973.14 B24973.22
B24973.14EA 81 EUR InStock
B24973.14 B24973.22
5-Norbornene-2-carboxaldehyde (mélange endo + exo) 95%
5-Norbornene-2-carboxaldehyde
Purity: 95% CAS No.: 5453-80-5 Molecular Formula: C8H10O Formula Weight: 122.17 Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.4910 Odour: Characteristic Boiling Point: 68-70°/12mm Beilstein Reference: 1363813 UN No.: UN1989 MDL No.: MFCD00167568
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 68…70 °C (12 mmHg)
Densité: 1.032
Point d'éclair: 50 °C (122 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167568
Numéro CAS: 5453-80-5
EINECS: 226-698-9
ONU: 1989
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité