Imidazole-4-carboxaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1H-Imidazole-5-carboxaldehyde, 4-Formylimidazole, Imidazole-4-carbaldehyde
B25050.03 B25050.06 B25050.14
B25050.03EA 39.4 EUR InStock
B25050.03 B25050.06 B25050.14
Imidazole-4-carboxaldehyde 97%
Imidazole-4-carboxaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 3034-50-2 Molecular Formula: C4H4N2O Formula Weight: 96.09 Melting Point: 174-177°C MDL No.: MFCD00173726
Formule: C₄H₄N₂O
MW: 96,09 g/mol
Point de fusion: 174…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173726
Numéro CAS: 3034-50-2
EINECS: 221-227-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité