Formaldoxime trimer hydrochloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B25063.09EA 114 EUR InStock
B25063.09
Formaldoxime trimer hydrochloride 95%
Formaldoxime trimer hydrochloride
Formule: C₃H₉N₃O₃·HCl
MW: 171,57 g/mol
Point de fusion: ∼ 128 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012778
Numéro CAS: 6286-29-9
EINECS: 222-440-4
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité