Ethyl-2-cyclohexylidenacetate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-cyclohexylideneacetate
B25073.06 B25073.14 B25073.22
B25073.06EA 60.4 EUR InStock
B25073.06 B25073.14 B25073.22
Ethyl-2-cyclohexylidenacetate 98%
Ethyl-2-cyclohexylidenacetate
Purity: 98% CAS No.: 1552-92-7 Molecular Formula: C10H16O2 Formula Weight: 168.24 Boiling Point: 48-49°/0.02mm MDL No.: MFCD00017627
Formule: C₁₀H₁₆O₂
MW: 168,24 g/mol
Point d'ébullition: 48…49 °C (0.02 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00963857
Numéro CAS: 1552-92-7
EINECS: 216-297-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité