2-Furamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Furan-2-carboxamide
B25075.03 B25075.06 B25075.14
B25075.03EA 29.8 EUR InStock
B25075.03 B25075.06 B25075.14
2-Furamide 97%
2-Furamide
Purity: 97% CAS No.: 609-38-1 Molecular Formula: C5H5NO2 Formula Weight: 111.10 Melting Point: 139-142° MDL No.: MFCD00236147
Formule: C₅H₅NO₂
MW: 111,1 g/mol
Point de fusion: 139…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236147
Numéro CAS: 609-38-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité