Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methylmaleic hydrazide 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

B25152.14EA 325 EUR InStock
B25152.14
Methylmaleic hydrazide 97%
Methylmaleic hydrazide


Formule: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,12 g/mol
Point de fusion: 284…288 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067746
Numéro CAS: 5754-18-7
EINECS: 227-276-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité