N-Benzylidenemethylamine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-Benzylidenemethanamine
B25161.06 B25161.14 B25161.22
B25161.06EA 52.9 EUR InStock
B25161.06 B25161.14 B25161.22
N-Benzylidenemethylamine ≥98%
N-Benzylidenemethylamine
Purity: 98+% CAS No.: 622-29-7 Molecular Formula: (C6H5)CH=NCH3 Formula Weight: 119.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 77°(170°F) Refractive Index: 1.5520 Boiling Point: 66-69°/10mm Beilstein Reference: 878278 MDL No.: MFCD00008294
Formule: C₈H₉N
MW: 119,167 g/mol
Point d'ébullition: 66…69 °C (10 mmHg)
Densité: 0.967
Point d'éclair: 77 °C (170 °F)
Numéro MDL: MFCD00008294
Numéro CAS: 622-29-7
EINECS: 210-728-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité