DL-α-Amino-2-thiopheneacetic acid methyl ester hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25190.03 B25190.06
B25190.03EA 66.5 EUR InStock
B25190.03 B25190.06
DL-α-Amino-2-thiopheneacetic acid methyl ester hydrochloride 98%
DL-alpha-Amino-2-thiopheneacetic acid methyl ester hydrochloride
Purity: 98% Molecular Formula: C7H9NO2S.HCl Formula Weight: 207.67 Melting Point: ca 180° dec. MDL No.: MFCD04039779
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité