Quinoline-N-oxide hydrate, (∼20% H₂O) 97% (poids sec)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Quinoline 1-oxide hydrate
B25209.06 B25209.14
B25209.06EA 56.6 EUR InStock
B25209.06 B25209.14
Quinoline-N-oxide hydrate, (∼20% H₂O) 97% (poids sec)
Quinoline-N-oxide hydrate
Purity: 97% CAS No.: 64201-64-5 Molecular Formula: C9H7NO.xH2O Formula Weight: 145.16(anhy) Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: ca 50° Beilstein Reference: 5989589 MDL No.: MFCD00149472
Formule: C₉H₇NO·xH₂O
MW: 145,16 g/mol (anhy)
Point de fusion: ∼ 50 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149472
Numéro CAS: 64201-64-5
EINECS: 216-560-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité