Methyl phenyl carbonate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25232.03 B25232.06 B25232.14
B25232.03EA 36 EUR InStock
B25232.03 B25232.06 B25232.14
Methyl phenyl carbonate 97%
Methyl phenyl carbonate
Purity: 97% CAS No.: 13509-27-8 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Refractive Index: 1.521 Boiling Point: 210-213° MDL No.: MFCD04039782
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 210…213 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039782
Numéro CAS: 13509-27-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité