Methyl malonamate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 3-amino-3-oxopropanoate
B25326.14 B25326.22
B25326.14EA 146 EUR InStock
B25326.14 B25326.22
Methyl malonamate 98%
Methyl malonamate
Purity: 98% CAS No.: 51513-29-2 Molecular Formula: C4H7NO3 Formula Weight: 117.11 Melting Point: 38-40° MDL No.: MFCD00674533
Formule: C₄H₇NO₃
MW: 117,11 g/mol
Point de fusion: 38…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00674533
Numéro CAS: 51513-29-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité