Ethyl-4-pyrazolecarboxylate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25351.06 B25351.14
B25351.06EA 155 EUR InStock
B25351.06 B25351.14
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate 98%
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate
Purity: 98% CAS No.: 37622-90-5 Molecular Formula: C6H8N2O2 Formula Weight: 140.14 Melting Point: 75-80° Boiling Point: 138-140°/3mm MDL No.: MFCD00010844
Formule: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Point d'ébullition: 138…140 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 75…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010844
Numéro CAS: 37622-90-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité