2-Methylpropane-2-sulphinamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B25385.06EA 160 EUR InStock
B25385.06 B25385.03
2-Methylpropane-2-sulphinamide 97%
2-Methylpropane-2-sulphinamide
Formule: C₄H₁₁NOS
MW: 121,20 g/mol
Point de fusion: 97…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863616
Numéro CAS: 146374-27-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité